2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

167340010 167340050 167340250
ACRO167340010EA 19.7 EUR
ACRO167340010 ACRO167340050 ACRO167340250
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Siedepunkt: 75…80 °C (,7 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001601
CAS-Nummer: 719-22-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR