4-Brom-m-toluidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-3-methylanilin, 3-Amino-6-bromtoluol, 5-Amino-2-bromtoluol
167502500
ACRO167502500EA 242 EUR
ACRO167502500
4-Brom-m-toluidin 97%
4-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007828
CAS-Nummer: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥96.0 %