5-Brom-o-anisaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
167520250
167520050
167521000
ACRO167520250EA
40.6
EUR
ACRO167520250
ACRO167520050
ACRO167521000
5-Brom-o-anisaldehyd 99%
5-Brom-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Siedepunkt: 269 Schmelzpunkt: 115…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003347 CAS-Nummer: 25016-01-7 EINECS: 246-564-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 115 to 119 °C |
GC | ≥98.5 % |