Cyclohexan 99+% für die Spektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

167740010 167740025 167745000
ACRO167740010EA 96.4 EUR
ACRO167740010 ACRO167740025 ACRO167745000
Cyclohexan 99+% für die Spektroskopie
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6,5 °C
Dichte: 0,77 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR