(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid

168230010 168232500
ACRO168230010EA 137 EUR
ACRO168230010 ACRO168232500
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 98%
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Siedepunkt: 116…118 °C (1,5 mmHg)
Dichte: 1,303 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064200
CAS-Nummer: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Specific optical rotation -71° to -74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR