4-Fluor-3-nitroanilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
168400250
168401000
168400050
ACRO168400250EA
45.1
EUR
ACRO168400250
ACRO168401000
ACRO168400050
4-Fluor-3-nitroanilin 99%
4-Fluor-3-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 156.12 g/mol Schmelzpunkt: 96…99 °C Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007833 CAS-Nummer: 364-76-1 EINECS: 206-665-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Ochre Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 99 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...