4-Fluor-3-nitroanilin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

168400250 168401000 168400050
ACRO168400250EA 45.1 EUR
ACRO168400250 ACRO168401000 ACRO168400050
4-Fluor-3-nitroanilin 99%
4-Fluor-3-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156.12 g/mol
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007833
CAS-Nummer: 364-76-1
EINECS: 206-665-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR