Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99+% für die Spektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether

168580010 168580025
ACRO168580010EA 102 EUR
ACRO168580010 ACRO168580025
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99+% für die Spektroskopie
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR