Natriumethanolat 96%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid
168592500
168595000
168590025
ACRO168592500EA
44.2
EUR
ACRO168592500
ACRO168595000
ACRO168590025
Natriumethanolat 96%, rein
Natriumethanolat
Formel:
C₂H₅NaO Schmelzpunkt: 260 °C (Zersetzung) Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012417 CAS-Nummer: 141-52-6 EINECS: 205-487-5 UN: 3095 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥95 % (NaOC2H5) |
Titration with HCl | ≥98 % (total NaOC2H5) |
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) | ≤2 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...