6-Chlornicotinsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 6-Chlorpyridin-3-carbonsäure

168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 34.9 EUR
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
6-Chlornicotinsäure 99%
6-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157.56 g/mol
Siedepunkt: 284
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006241
CAS-Nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR