4-(Dimethylamino)benzaldehyd 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 22.4 EUR
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-(Dimethylamino)benzaldehyd 99+%
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Siedepunkt: 176…177 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…75 °C
Dichte: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flammpunkt: 164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR