2,6-Dimethylbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
169010010
ACRO169010010EA 35.2 EUR
ACRO169010010
2,6-Dimethylbenzoesäure 99%
2,6-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 155 - 160 °C (17 -rr)
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002483
CAS-Nummer: 632-46-2
EINECS: 211-177-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %