Cyclohexancarbonsäurechlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Cyclohexancarbonylchlorid

169050250 169051000
ACRO169050250EA 24 EUR
ACRO169050250 ACRO169051000
Cyclohexancarbonsäurechlorid 98%
Cyclohexancarbonsäurechlorid
Formel: C₇H₁₁ClO
Molecular Weight: 146.62 g/mol
Siedepunkt: 184
Schmelzpunkt: 29
Dichte: 1.09 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001456
CAS-Nummer: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR