Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

169180050
ACRO169180050EA 51 EUR
ACRO169180050
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97%
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate

CAS No.: 3999-55-1

Formel: C₉H₁₄O₄
Siedepunkt: 70…75 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198002
CAS-Nummer: 3999-55-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 25.34 to 27.45 % (N)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR