β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 28.4 EUR
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 97%
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₇Br
Siedepunkt: 110…112 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,42 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000185
CAS-Nummer: 103-64-0
EINECS: 203-131-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (sum of isomers)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR