Phosphor(III)chlorid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 95.2 EUR
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Phosphor(III)chlorid 99%
Phosphor(III)chlorid
Formel: Cl₃P
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,57 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011438
CAS-Nummer: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07515

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR