Ammoniumacetat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz
169880010 169880025 169880100
ACRO169880010EA 67.5 EUR
ACRO169880010 ACRO169880025 ACRO169880100
Ammoniumacetat 98%, rein
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)