Trifluormethansulfonsäure 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
169890010
169890100
169890500
169892500
169890011
ACRO169890010EA
47.2
EUR
ACRO169890010
ACRO169890100
ACRO169890500
ACRO169892500
ACRO169890011
Trifluormethansulfonsäure 99%, reinst
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel:
CHF₃O₃S Siedepunkt: 162 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1,69 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007514 CAS-Nummer: 1493-13-6 EINECS: 216-087-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3260 to 1.3300 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...