2-Methoxybenzylamin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

170540100 170540500
ACRO170540100EA 36.8 EUR
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Methoxybenzylamin 98%
2-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 231…233 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008110
CAS-Nummer: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR