1-(4-Methylphenyl)cyclopropancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(p-Tolyl)cyclopropanecarboxylic acid
170700100
ACRO170700100EA
42.2
EUR
ACRO170700100
1-(4-Methylphenyl)cyclopropancarbonsäure 98%
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176.2100 g/mol Schmelzpunkt: 109…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066918 CAS-Nummer: 83846-66-6 EINECS: 281-043-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 109 to 114 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
GC | ≥96.0 % |