Phthalimid Kaliumsalz Derivat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: N-Kaliumphthalsäureimid, 1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz, Phthalsäureimid Kaliumsalz, N-Kaliumphthalimid, Kaliumphthalsäureimid, Kaliumphthalimid

170861000 170865000 170860025
ACRO170861000EA 46.2 EUR
ACRO170861000 ACRO170865000 ACRO170860025
Phthalimid Kaliumsalz Derivat 99%
Phthalimid Kaliumsalz
Formel: C₈H₄KNO₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005887
CAS-Nummer: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR