Ethidiumbromid 95%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

170960010 170960050 170960250
ACRO170960010EA 52.2 EUR
ACRO170960010 ACRO170960050 ACRO170960250
Ethidiumbromid 95%, rein
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Siedepunkt: 72 °C (0,1 -rr)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5.0 %
Solubility (1 % in water) Clear red
pH (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR