1,2-Naphthochinon 95% tech.

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

171230100 171230250 171230010 171230050
ACRO171230100EA 581 EUR
ACRO171230100 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230050
1,2-Naphthochinon 95% tech.
1,2-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…141 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001698
CAS-Nummer: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06481

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR