ɑ-Bromocinnamaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-3-phenyl-2-propenal, 2-Bromo-3-phenylacrylaldehyde, Alpha-Bromocinnamaldehyde
171272500
ACRO171272500EA
65
EUR
ACRO171272500
ɑ-Bromocinnamaldehyde 98%
alpha-Bromocinnamaldehyde
CAS No.: 5443-49-2
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,06 g/mol Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006965 CAS-Nummer: 5443-49-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to ochre Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 72 °C |
GC | ≥97.5 % |