Paraffin, Flüssigkeit, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

171400010 171400025 171402500
ACRO171400010EA 54.6 EUR
ACRO171400010 ACRO171400025 ACRO171402500
Paraffin, Flüssigkeit, rein
Paraffin
Siedepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: 218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8012-95-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.827 to 0.890 g/ml
Viscosity 63 to 80 mm²/s (40°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR