4-Fluorbenzylamin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: (4-Fluorophenyl)methanamine

171950250 171951000
ACRO171950250EA 55.4 EUR
ACRO171950250 ACRO171951000
4-Fluorbenzylamin 97%
4-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 183…185 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008120
CAS-Nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR