Dimethylglyoxim 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

172001000 172005000 172000025
ACRO172001000EA 60.8 EUR
ACRO172001000 ACRO172005000 ACRO172000025
Dimethylglyoxim 99+%
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Siedepunkt: 53 °C (8 -rr)
Schmelzpunkt: 239…242 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR