3-Nitrophenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Nitrophenol
172300100
172300500
172302500
ACRO172300100EA
44.4
EUR
ACRO172300100
ACRO172300500
ACRO172302500
3-Nitrophenol 99%
3-Nitrophenol
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139.11 g/mol Siedepunkt: 194 °C (70 mmHg) Schmelzpunkt: 94…98 °C Dichte: 1.49 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007240 CAS-Nummer: 554-84-7 EINECS: 209-079-8 UN: 1663 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06652 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 98 °C |
GC | ≥98.5 % |