2-Methyl-1-tetralon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
172370025
ACRO172370025EA 130 EUR
ACRO172370025
2-Methyl-1-tetralon 98%
2-Methyl-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O
Molecular Weight: 160,22 g/mol
Siedepunkt: 127…131 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001690
CAS-Nummer: 1590-08-5
EINECS: 216-461-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %