99% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid

172601000 172605000
ACRO172601000EA 76.4 EUR
ACRO172601000 ACRO172605000
99% für die Biochemie
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Formel: C₉H₂₀N₂O₄S
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006160
CAS-Nummer: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.1
pH 5 to 6 (10 % w/v at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR