Tricin 98% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
172640250
172641000
172642500
172640010
ACRO172640250EA
30.7
EUR
ACRO172640250
ACRO172641000
ACRO172642500
ACRO172640010
Tricin 98% für die Biochemie
Tricin
Formel:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Schmelzpunkt: 180…184 °C (Zersetzung) Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004277 CAS-Nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 4.0 to 6.0 (1 % in water at 20°C) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dried basis) |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...