S-Tritylcystein 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-Cys(Trt)-OH
173010050
173010250
ACRO173010050EA
35.9
EUR
ACRO173010050
ACRO173010250
S-Tritylcystein 98%
S-Trityl-L-cysteine
Formel:
C₂₂H₂₁NO₂S Schmelzpunkt: 182…183 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002611 CAS-Nummer: 2799-07-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +107° to +119° (20°C, 589 nm) (0.8% in 0.04M HCl (EtOH)) |