Abietinsäure 85%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

173131000 173130250
ACRO173131000EA 149 EUR
ACRO173131000 ACRO173130250
Abietinsäure 85%
Abietinsäure
Formel: C₂₀H₃₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03423567
CAS-Nummer: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR