Salicylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
173330250
173331000
173330010
ACRO173330250EA
31
EUR
ACRO173330250
ACRO173331000
ACRO173330010
Salicylalkohol 97%
Salicylalkohol
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 83…87 °C Dichte: 1,1613 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004617 CAS-Nummer: 90-01-7 EINECS: 201-960-5 Merck Index: 12,08477 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light beige Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 83 to 87 °C |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...