4-Brom-1-buten 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

173550050 173550250 173550500
ACRO173550050EA 70.1 EUR
ACRO173550050 ACRO173550250 ACRO173550500
4-Brom-1-buten 98+%
4-Brom-1-buten
Formel: C₄H₇Br
Siedepunkt: 98…100 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,33 g/cm³
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000258
CAS-Nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR