3-Phenylpropionitril 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
173990100
ACRO173990100EA 32.5 EUR
ACRO173990100
3-Phenylpropionitril 99+%
3-Phenylpropionitril
Formel: C₉H₉N
Schmelzpunkt: 2…1 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001961
CAS-Nummer: 645-59-0
EINECS: 211-447-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %