L(+)-Rhamnose Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Isodulcit, 6-Desoxy-L(+)-mannose Monohydrat
174080250
174081000
174085000
ACRO174080250EA
187
EUR
ACRO174080250
ACRO174081000
ACRO174085000
L(+)-Rhamnose Monohydrat 99%
L(+)-Rhamnose Monohydrat
Formel:
C₆H₁₂O₅·1H₂O Molecular Weight: 182.17 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149363 CAS-Nummer: 10030-85-0 EINECS: 222-793-4 Merck Index: 12,08338 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 9.0 to 11.0 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤20 ppm |
HPLC | ≥98.5 % (ELSD) |
Residue after ignition | ≤0.2 % |