Tetraethylenglycoldimethylether 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
174110010
174112500
174110025
ACRO174110010EA
118
EUR
ACRO174110010
ACRO174112500
ACRO174110025
Tetraethylenglycoldimethylether 99%
Tetraethylenglycoldimethylether
Formel:
C₁₀H₂₂O₅ Siedepunkt: 275…276 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1,009 g/cm³ Flammpunkt: 141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008505 CAS-Nummer: 143-24-8 EINECS: 205-594-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Acidity | ≤0.015 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...