Methyl-4-methoxysalicylat 98%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate

174270500
ACRO174270500EA 124 EUR
ACRO174270500
Methyl-4-methoxysalicylat 98%
Methyl-4-methoxysalicylat
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008424
CAS-Nummer: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR