Triethyl-2-phosphonopropionat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

174360100 174360500
ACRO174360100EA 52.5 EUR
ACRO174360100 ACRO174360500
Triethyl-2-phosphonopropionat 98%
Triethyl-2-phosphonopropionat
Formel: C₉H₁₉O₅P
Siedepunkt: 143…144 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,11 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009159
CAS-Nummer: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR