Essigsäureanhydrid-[D6] (98,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Acetic anhydride-[²H₆]

174670050
ACRO174670050EA 294 EUR
ACRO174670050
Essigsäureanhydrid-[D6] (98,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Essigsäureanhydrid-[D6]
Formel: C₄D₆O₃
Dichte: 1,14 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044225
CAS-Nummer: 16649-49-3
EINECS: 240-697-0
UN: 1715
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥98.0 %
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR