3-Bromfuran 98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Calciumcarbonat

175260025 175260100
ACRO175260025EA 86.1 EUR
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromfuran 98% stabilisiert
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Siedepunkt: 103 °C (750 mmHg)
Dichte: 1,635 g/cm³
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005347
CAS-Nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR