Deuteriumchlorid 20% (w/w) in D₂O 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Deuteriumchlorid, Chlorwasserstoff-D1
175340050
ACRO175340050EA 33.1 EUR
ACRO175340050
Deuteriumchlorid 20% (w/w) in D₂O 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumchlorid
Formel: DCl
Molecular Weight: 37,45 g/mol
Dichte: 1,2 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044642
CAS-Nummer: 7698-05-7
EINECS: 231-715-8
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.95 %
Concentration 20 to 22 wt%
Strength 9.5 to 10.5 %