Deuteriumchlorid 20% (w/w) in D₂O 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Deuteriumchlorid, Chlorwasserstoff-D1
175420500
ACRO175420500EA 126 EUR
ACRO175420500
Deuteriumchlorid 20% (w/w) in D₂O 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumchlorid
Formel: DCl
Molecular Weight: 37,45 g/mol
Dichte: 1,2 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044642
CAS-Nummer: 7698-05-7
EINECS: 231-715-8
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 20 to 22 % w/w
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)