2,4-Dihydroxypyridin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxy-2-pyridon, Pyridin-2,4-diol

175590050
ACRO175590050EA 163 EUR
ACRO175590050
2,4-Dihydroxypyridin 97%
2,4-Dihydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,10 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 278 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006273
CAS-Nummer: 626-03-9
EINECS: 210-924-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR