2,5-Dimethylfuran 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
176030250
176031000
176035000
ACRO176030250EA
49.1
EUR
ACRO176030250
ACRO176031000
ACRO176035000
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Formel:
C₆H₈O Molecular Weight: 96.13 g/mol Siedepunkt: 92…94 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0.9 g/cm³ Flammpunkt: –1 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003250 CAS-Nummer: 625-86-5 EINECS: 210-914-3 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Titration RCOCl | ≥99.4 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...