Pyridin-[D5] (100% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Pyridine-[²H₅]

176170010 176170100 176170250
ACRO176170010EA 41.7 EUR
ACRO176170010 ACRO176170100 ACRO176170250
Pyridin-[D5] (100% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Molecular Weight: 84.06 g/mol
Siedepunkt: 114,4
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR