Diethylether 99.5% stabilisiert, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

176820010 176820025 176820050 176820250
ACRO176820010EA 70.7 EUR
ACRO176820010 ACRO176820025 ACRO176820050 ACRO176820250
Diethylether 99.5% stabilisiert, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. zur Analyse
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0,714 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 ppm BHT
Relative density 0.714 to 0.716 kg/l
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity passes test
Cadmium (Cd) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0001 %
Acetone ≤0.002 %
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %
Peroxides ≤1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR