exo-2-Aminonorbornane 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (1R,2R,4S)-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1R,2R,4S)-rel-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1alpha,4alpha)-Norbornane-2alpha-amine

176950010 176950050
ACRO176950010EA 62.9 EUR
ACRO176950010 ACRO176950050
exo-2-Aminonorbornane 99%
exo-2-Aminonorbornane
Formel: C₇H₁₃N
Molecular Weight: 111.19 g/mol
Siedepunkt: 49 °C (13mbar)
Dichte: 0.93 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078132
CAS-Nummer: 7242-92-4
UN: 2733
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR