Stärke, löslich zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

177130010 177132500 177130050
ACRO177130010EA 175 EUR
ACRO177130010 ACRO177132500 ACRO177130050
Stärke, löslich zur Analyse
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Schmelzpunkt: 256…258 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Positive
pH 5 to 7.5 (2 % at 25°C)
Sensitivity Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR